Imprimer
4-Chloro-N-(5-chloro-2-pyridinyl)butanamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33101-1G OR33101-5G OR33101-25G
APOSOR33101-1GEA 180 EUR
APOSOR33101-1G APOSOR33101-5G APOSOR33101-25G
4-Chloro-N-(5-chloro-2-pyridinyl)butanamide 95%
4-Chloro-N-(5-chloro-2-pyridinyl)butanamide
Formule: C₉H₁₀Cl₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00664609
Numéro CAS: 339014-78-7