2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzenol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenol
Formule:
C₁₀H₉NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00128327 Numéro CAS: 32277-91-1 |