Imprimer
Ethyl-4-hydroxy-7,8-dimethylquinoline-3-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33089-1G OR33089-5G
APOSOR33089-1GEA 180 EUR
APOSOR33089-1G APOSOR33089-5G
Ethyl-4-hydroxy-7,8-dimethylquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl-4-hydroxy-7,8-dimethylquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665075
Numéro CAS: 53164-33-3