Imprimer
1-(2-Chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33070-1G OR33070-5G OR33070-25G
APOSOR33070-1GEA 180 EUR
APOSOR33070-1G APOSOR33070-5G APOSOR33070-25G
1-(2-Chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(2-Chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₀ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01935944
Numéro CAS: 4399-77-3