Imprimer
2-[Cyclohexyl(methyl)amino]nicotinic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-[Cyclohexyl(methyl)amino]pyridine-3-carboxylic acid
OR33054-1G OR33054-5G
APOSOR33054-1GEA 270 EUR
APOSOR33054-1G APOSOR33054-5G
2-[Cyclohexyl(methyl)amino]nicotinic acid 95%
2-[Cyclohexyl(methyl)amino]nicotinic acid
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056648
Numéro CAS: 886361-91-7