Imprimer
Methyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33051-1G OR33051-5G
APOSOR33051-1GEA 180 EUR
APOSOR33051-1G APOSOR33051-5G
Methyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate 95%
Methyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate
Formule: C₇H₁₁N₃O₂
Poids moléculaire: 169.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659569
Numéro CAS: 885949-78-0