Imprimer
(1-Benzyl-3-piperidinyl)methanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33044-1G OR33044-5G OR33044-25G
APOSOR33044-1GEA 122 EUR
APOSOR33044-1G APOSOR33044-5G APOSOR33044-25G
(1-Benzyl-3-piperidinyl)methanol 95%
(1-Benzyl-3-piperidinyl)methanol
Formule: C₁₃H₁₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 85387-44-6