Imprimer
2,6-Dibromopyridine N-Oxide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,6-Dibromopyridine 1-oxide, 2,6-Dibromopyridin-1-ium-1-olate
OR33007-1G OR33007-5G
APOSOR33007-1GEA 71.2 EUR
APOSOR33007-1G APOSOR33007-5G
2,6-Dibromopyridine N-Oxide 97%
2,6-Dibromopyridine N-Oxide
Formule: C₅H₃Br₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234019
Numéro CAS: 25373-69-7