Imprimer
[5-Phenyl-3-isoxazolyl]methanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33005-1G OR33005-5G
APOSOR33005-1GEA 180 EUR
APOSOR33005-1G APOSOR33005-5G
[5-Phenyl-3-isoxazolyl]methanol 95%
[5-Phenyl-3-isoxazolyl]methanol
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01444104
Numéro CAS: 1619-37-0