Imprimer
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR33-1G OR33-5G
APOSOR33-1GEA 50.9 EUR
APOSOR33-1G APOSOR33-5G
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Point de fusion: 90…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01940432
Numéro CAS: 144026-74-4