Imprimer
2-Chloro-N-(5-iodo-2-pyridinyl)acetamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32998-1G OR32998-5G
APOSOR32998-1GEA 336 EUR
APOSOR32998-1G APOSOR32998-5G
2-Chloro-N-(5-iodo-2-pyridinyl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(5-iodo-2-pyridinyl)acetamide
Formule: C₇H₆ClIN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01315229
Numéro CAS: 343373-23-9