Imprimer
3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Hydroxy-2-methylpyridin-4(1H)-one
OR32989-1G OR32989-5G
APOSOR32989-1GEA 270 EUR
APOSOR32989-1G APOSOR32989-5G
3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone 97%
3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Formule: C₆H₇NO₂
Poids moléculaire: 125.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02585559
Numéro CAS: 17184-19-9