3-(Benzyloxy)-2-methyl-4(1H)-pyridinone 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-(Benzyloxy)-2-methylpyridin-4(1H)-one
Formule:
C₁₃H₁₃NO₂ Poids moléculaire: 215.25 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00215656 Numéro CAS: 61160-18-7 |