Imprimer
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)piperazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32950-1G OR32950-5G
APOSOR32950-1GEA 163 EUR
APOSOR32950-1G APOSOR32950-5G
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)piperazine 95%
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Formule: C₉H₁₂ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00139009
Numéro CAS: 87394-54-5