Imprimer
Methyl-4-n-octyloxybenzoate 99+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3295-100G OR3295-25G OR3295-5G
APOSOR3295-100GEA 77 EUR
APOSOR3295-100G APOSOR3295-25G APOSOR3295-5G
Methyl-4-n-octyloxybenzoate 99+%
Methyl-4-n-octyloxybenzoate
Formule: C₁₆H₂₄O₃
Point de fusion: 35…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070805
Numéro CAS: 62435-37-4