Imprimer
3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32947-1G OR32947-5G
APOSOR32947-1GEA 270 EUR
APOSOR32947-1G APOSOR32947-5G
3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid 95%
3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid
Formule: C₉H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02223275
Numéro CAS: 134796-54-6