Imprimer
[4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]methanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32938-1G OR32938-5G
APOSOR32938-1GEA 180 EUR
APOSOR32938-1G APOSOR32938-5G
[4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]methanol 97%
[4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
Formule: C₁₃H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973732
Numéro CAS: 773870-17-0