Imprimer
5-Amino-3-methyl-1-p-tolylpyrazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32925-1G OR32925-5G
APOSOR32925-1GEA 21.5 EUR
APOSOR32925-1G APOSOR32925-5G
5-Amino-3-methyl-1-p-tolylpyrazole 95%
5-Amino-3-methyl-1-p-tolylpyrazole
Formule: C₁₁H₁₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020725
Numéro CAS: 62535-60-8