Imprimer
2-(Allyloxy)-5-chlorobenzaldéhyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Chloro-2-(prop-2-en-1-yloxy)benzaldehyde
OR32851-1G OR32851-25G OR32851-5G
APOSOR32851-1GEA 180 EUR
APOSOR32851-1G APOSOR32851-25G APOSOR32851-5G
2-(Allyloxy)-5-chlorobenzaldéhyde 95%
2-(Allyloxy)-5-chlorobenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₉ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 152842-93-8