Imprimer
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32824-1G OR32824-5G
APOSOR32824-1GEA 336 EUR
APOSOR32824-1G APOSOR32824-5G
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride 95%
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride
Formule: C₇H₈Cl₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114587
Numéro CAS: 15256-10-7