Imprimer
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3282-1G OR3282-5G OR3282-25G
APOSOR3282-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3282-1G APOSOR3282-5G APOSOR3282-25G
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
Formule: C₃HCl₂N₃
Point de fusion: 50…56 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04115347
Numéro CAS: 2831-66-5