Imprimer
4-[(Dimethylamino)methylene]-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32815-1G OR32815-250MG
APOSOR32815-1GEA 329 EUR
APOSOR32815-1G APOSOR32815-250MG
4-[(Dimethylamino)methylene]-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one 95%
4-[(Dimethylamino)methylene]-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Formule: C₆H₉N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00138484
Numéro CAS: 821016-54-0