Imprimer
2-Hydroxy-4'-méthoxyacétophénone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): α-Hydroxy-4'-méthoxyacétophénone
OR32798-1G OR32798-5G
APOSOR32798-1GEA 336 EUR
APOSOR32798-1G APOSOR32798-5G
2-Hydroxy-4'-méthoxyacétophénone 97%
2-Hydroxy-4'-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004668
Numéro CAS: 4136-21-4