Imprimer
6-(4-Benzylpiperazino)nicotinaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-(4-Benzylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carbaldehyde
OR32797-1G OR32797-5G
APOSOR32797-1GEA 538 EUR
APOSOR32797-1G APOSOR32797-5G
6-(4-Benzylpiperazino)nicotinaldehyde 95%
6-(4-Benzylpiperazino)nicotinaldehyde
Formule: C₁₇H₁₉N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973728
Numéro CAS: 886360-69-6