Imprimer
3-(2-Quinoxalinyl)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32783-1G OR32783-5G
APOSOR32783-1GEA 336 EUR
APOSOR32783-1G APOSOR32783-5G
3-(2-Quinoxalinyl)aniline 95%
3-(2-Quinoxalinyl)aniline
Formule: C₁₄H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02737921
Numéro CAS: 432004-76-7