Imprimer
3-Hydroxy-2-phenyl-4(1H)-quinolinone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Hydroxy-2-phenylquinolin-4(1H)-one
OR32781-1G OR32781-5G
APOSOR32781-1GEA 163 EUR
APOSOR32781-1G APOSOR32781-5G
3-Hydroxy-2-phenyl-4(1H)-quinolinone 95%
3-Hydroxy-2-phenyl-4(1H)-quinolinone
Formule: C₁₅H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 237.26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00451324
Numéro CAS: 31588-18-8