Imprimer
2-Bromo-5-hydroxybenzaldéhyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3270-100G OR3270-25G OR3270-5G
APOSOR3270-100GEA 95.7 EUR
APOSOR3270-100G APOSOR3270-25G APOSOR3270-5G
2-Bromo-5-hydroxybenzaldéhyde
2-Bromo-5-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₅BrO₂
Poids moléculaire: 201.02 g/mol
Point de fusion: 130…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03033065
Numéro CAS: 2973-80-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS III