Imprimer
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyrazinyl)-2-propen-1-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32689-1G OR32689-5G
APOSOR32689-1GEA 538 EUR
APOSOR32689-1G APOSOR32689-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyrazinyl)-2-propen-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyrazinyl)-2-propen-1-one
Formule: C₉H₁₁N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02325230
Numéro CAS: 111781-53-4