Imprimer
4-(tert-Butyl)cyclohexanone oxime 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-(4-tert-Butylcyclohexylidene)hydroxylamine
OR32681-1G OR32681-25G OR32681-5G
APOSOR32681-1GEA 180 EUR
APOSOR32681-1G APOSOR32681-25G APOSOR32681-5G
4-(tert-Butyl)cyclohexanone oxime 95%
4-(tert-Butyl)cyclohexanone oxime
Formule: C₁₀H₁₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 4701-98-8