Imprimer
3-(3-Phenyl-2-propenyl)-2,4-pentanedione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32675-1G OR32675-5G
APOSOR32675-1GEA 270 EUR
APOSOR32675-1G APOSOR32675-5G
3-(3-Phenyl-2-propenyl)-2,4-pentanedione 95%
3-(3-Phenyl-2-propenyl)-2,4-pentanedione
Formule: C₁₄H₁₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425758
Numéro CAS: 29638-71-9