Imprimer
4-Bromo-2-furaldéhyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromofurfural
OR3267-1G OR3267-250MG OR3267-5G
APOSOR3267-1GEA 94.4 EUR
APOSOR3267-1G APOSOR3267-250MG APOSOR3267-5G
4-Bromo-2-furaldéhyde
4-Bromo-2-furaldéhyde
Formule: C₅H₃BrO₂
Poids moléculaire: 174.98 g/mol
Point de fusion: 54…58 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671504
Numéro CAS: 21921-76-6