Imprimer
1-Methyl-2-(4-methylpiperazino)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32658-1G OR32658-5G
APOSOR32658-1GEA 538 EUR
APOSOR32658-1G APOSOR32658-5G
1-Methyl-2-(4-methylpiperazino)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1-Methyl-2-(4-methylpiperazino)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₅H₁₉N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663789
Numéro CAS: 886360-89-0