Imprimer
6-(Methoxymethyl)-2-methyl-4-pyrimidinol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32640-1G OR32640-25G OR32640-5G
APOSOR32640-1GEA 180 EUR
APOSOR32640-1G APOSOR32640-25G APOSOR32640-5G
6-(Methoxymethyl)-2-methyl-4-pyrimidinol 95%
6-(Methoxymethyl)-2-methyl-4-pyrimidinol
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087858
Numéro CAS: 38249-50-2