Imprimer
2-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32620-1G OR32620-5G
APOSOR32620-1GEA 336 EUR
APOSOR32620-1G APOSOR32620-5G
2-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde 95%
2-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Formule: C₉H₉BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 60633-78-5