Imprimer
5-Bromo-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32600-1G OR32600-5G
APOSOR32600-1GEA 336 EUR
APOSOR32600-1G APOSOR32600-5G
5-Bromo-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole 95%
5-Bromo-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole
Formule: C₁₃H₁₃BrN₂
Poids moléculaire: 277.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366543
Numéro CAS: 127792-80-7