Imprimer
(5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32545-1G OR32545-5G
APOSOR32545-1GEA 244 EUR
APOSOR32545-1G APOSOR32545-5G
(5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol 95%
(5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formule: C₁₁H₁₁ClN₂O
Poids moléculaire: 222.68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00244900
Numéro CAS: 321538-17-4