Imprimer
Ethyl-2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32537-1G OR32537-5G
APOSOR32537-1GEA 180 EUR
APOSOR32537-1G APOSOR32537-5G
Ethyl-2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Ethyl-2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate
Formule: C₁₁H₁₂ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00095955
Numéro CAS: 39735-52-9