Imprimer
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32531-1G OR32531-5G
APOSOR32531-1GEA 244 EUR
APOSOR32531-1G APOSOR32531-5G
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine 95%
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine
Formule: C₆H₇Cl₂N₃
Point de fusion: 56…57,5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01935962
Numéro CAS: 5734-68-9