Imprimer
2-Cyano-3',4'-dichloroacetanilide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Cyano-N-(3,4-dichlorophenyl)acetamide
OR32525-1G OR32525-25G OR32525-5G
APOSOR32525-1GEA 180 EUR
APOSOR32525-1G APOSOR32525-25G APOSOR32525-5G
2-Cyano-3',4'-dichloroacetanilide 95%
2-Cyano-3',4'-dichloroacetanilide
Formule: C₉H₆Cl₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036014
Numéro CAS: 15386-80-8