Imprimer
2-(Chloromethyl)-6-methylbenzoxazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32519-1G OR32519-5G
APOSOR32519-1GEA 306 EUR
APOSOR32519-1G APOSOR32519-5G
2-(Chloromethyl)-6-methylbenzoxazole 95%
2-(Chloromethyl)-6-methylbenzoxazole
Formule: C₉H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366539
Numéro CAS: 143708-33-2