Imprimer
Ethyl-1-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32502-1G OR32502-5G
APOSOR32502-1GEA 306 EUR
APOSOR32502-1G APOSOR32502-5G
Ethyl-1-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate
Formule: C₁₂H₂₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663786
Numéro CAS: 886360-88-9