Imprimer
6-Nitropyrrolo[1,2-a]quinoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32494-1G OR32494-5G
APOSOR32494-1GEA 336 EUR
APOSOR32494-1G APOSOR32494-5G
6-Nitropyrrolo[1,2-a]quinoline 95%
6-Nitropyrrolo[1,2-a]quinoline
Formule: C₁₂H₈N₂O₂
Poids moléculaire: 212.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791182
Numéro CAS: 52414-58-1