Imprimer
N-(7-Chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acetamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32491-1G OR32491-25G OR32491-5G
APOSOR32491-1GEA 180 EUR
APOSOR32491-1G APOSOR32491-25G APOSOR32491-5G
N-(7-Chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acetamide 95%
N-(7-Chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acetamide
Formule: C₁₀H₁₀ClNO₃
Poids moléculaire: 227.65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791178
Numéro CAS: 855423-34-6