2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formule:
C₁₀H₇ClN₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03425733 Numéro CAS: 313674-12-3 |