Imprimer
2-Chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Chloro-4-pyrrolidinobenzoic Acid, 2-Chloro-4-(pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
OR32484-1G OR32484-5G
APOSOR32484-1GEA 238 EUR
APOSOR32484-1G APOSOR32484-5G
2-Chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid 95%
2-Chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₂ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001210
Numéro CAS: 192513-60-3