Imprimer
2-Bromo-5-nitro-3-picoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-3-méthyl-5-nitropyridine
OR3243-5G OR3243-100G OR3243-25G
APOSOR3243-5GEA 21.9 EUR
APOSOR3243-5G APOSOR3243-100G APOSOR3243-25G
2-Bromo-5-nitro-3-picoline
2-Bromo-5-nitro-3-picoline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Point de fusion: 55…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095065
Numéro CAS: 23132-21-0