Imprimer
1-Allyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Oxo-1-(prop-2-en-1-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR32389-1G OR32389-5G
APOSOR32389-1GEA 163 EUR
APOSOR32389-1G APOSOR32389-5G
1-Allyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid 95%
1-Allyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid
Formule: C₉H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00140660
Numéro CAS: 66158-33-6