Imprimer
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-[4-(2-Chloroethyl)phenyl]ethan-1-one
OR32384-25G OR32384-5G
APOSOR32384-25GEA 887 EUR
APOSOR32384-25G APOSOR32384-5G
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone 95%
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₁₁ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016350
Numéro CAS: 69614-95-5