3-(Dimethylamino)-2-phenylacrylonitrile 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(2Z)-3-(Dimethylamino)-2-phenylprop-2-enenitrile
Formule:
C₁₁H₁₂N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01935969 Numéro CAS: 18226-50-1 |