Imprimer
N-Oxyde de N-méthylmorpholine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR323297-100G OR323297-25G OR323297-250G
APOSOR323297-100GEA 58 EUR
APOSOR323297-100G APOSOR323297-25G APOSOR323297-250G
N-Oxyde de N-méthylmorpholine
N-Oxyde de N-méthylmorpholine
Formule: C₅H₁₁NO₂
Point de fusion: 180…184 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005947
Numéro CAS: 7529-22-8
EINECS: 231-391-8